missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Secoisolariciresinol diglucoside, MedChemExpress

Código de producto. 16432936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16432936

Marca: Medchem Express HY105008

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.

Secoisolariciresinol diglucoside ((S,S)-SDG), the main lignan in wholegrain flaxseed, is known for its beneficial effects including anti-inflammatory, antioxidant, anti-mutagenic, anti-microbial, anti-obesity, hypolipidemic, and neuroprotective effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Secoisolariciresinol diglucoside
CAS 257930-74-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H46O16
Cantidad 25 mg
Sinónimo (S,S)-SDG (S,S)-LGM2605
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (145.62 mM)
SMILES COC1=C(O)C=CC(C[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)[C@](CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])CC4=CC(OC)=C(O)C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 686.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 686.7
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado