Learn More
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit is design to produce double-stranded cDNA using first strand reaction without the need for intermediate organic extraction or ethanol precipitation steps. This convenient single-tube format speeds up the synthesis procedure and maximizes cDNA recovery. The kit contains premixed components to reduce the number of pipetting steps necessary to complete the procedure.
Marca:  Invitrogen™ A48570
877.80 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195802
  • 924.00€ / 50 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de síntesis de segunda cadena del ADNc Invitrogen está diseñado para producir ADNc bicatenario usando la reacción de la primera cadena sin necesidad de realizar pasos intermedios de extracción orgánica ni de precipitación de etanol.Este práctico formato de un tubo agiliza el procedimiento de síntesis y maximiza la recuperación del ADNc.El kit contiene componentes mezclados previamente para reducir el número de pasos de pipeteo necesarios para completar el procedimiento.
Las características del kit de síntesis de ADNc de segunda cadena incluyen:
  • Síntesis eficaz del ADNc de doble cadena de longitud completa
  • Rápido: procedimiento completado en 1 hora
  • Práctico: componentes mezclados previamente
  • Completo: incluye reactivos de eliminación de ARN residual
Aplicaciones
  • Síntesis de ADNc de extremo romo, bicatenario y longitud completa para clonación
  • Construcción de una biblioteca de ADNc de doble cadena
Especificaciones
Especificaciones
Contenido:
• Mezcla de enzimas de doble cadena, 1 ml
• Mezcla de reacción de doble cadena 5X, 250 µl
• 0,5 M EDTA, pH 8,0, 1 ml
• ARNasa I, 10 U/µl, 500 µl
• Agua, sin nucleasas, 3 x 1,25 ml
Almacenamiento: De -15 a -25 °C
Kit de síntesis de ADNc
ADNc bicatenario
Componentes separados
Kit
Clonación
50 reacciones