Learn More
Eppendorf™ Filtro UV-VIS secundario
Métodos programados: ssADN, dsADN, ARN, oligos, proteína, OD600 y Lowry, corrección de fondo opcional de Bradford y BCA a 320 nm para métodos de UV
Marca:  Eppendorf™ 6131928007
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
Código de producto. 10104323
  • 1705.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Métodos programados: ssADN, dsADN, ARN, oligos, proteína, OD600 y Lowry, corrección de fondo opcional de Bradford y BCA a 320 nm para métodos de UV Cálculo automático de la dilución de la muestra. Conversión sencilla usando la tecla «Conversion». Hasta 10 estándares para procesos colorimétricos. Lámpara flash de xenón con una vida útil de 10 años.
  • Unidad compacta
  • Resultados disponibles de un vistazo
  • Pantalla grande de fácil lectura
  • No requiere tiempo de calentamiento
  • La medición solo tarda dos segundos
  • Almacenamiento de los 100 últimos resultados y todos los datos correspondientes
  • Se pueden recuperar los datos de muestra almacenados y los datos de calibración
  • Conjunto de filtros UV-Vis para comprobar la precisión fotométrica y la precisión de la longitud de onda
Información de órdenes
Tipo
Especificaciones
Especificaciones
Filtro UV-Vis secundario