Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Secura™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
120/220g
120g
320g
Legibilidad:
0,01 mg
0,01, 0,1 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
- Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
- SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que se esté en el rango de funcionamiento USP aceptable y obtener así resultados fiables
- Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para alta precisión en todo momento
- Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
- Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
- Impresión conforme a GLP-|GMP
- Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
- Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora Sartorius
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Transferencia de datos directa a PC, Plug and Play a la impresora Sartorius |
| Capacidad | 320g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Incluye | Adaptador universal de corriente, tapa de uso, guía de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Linealidad | 0,2 mg |
| Modelo | 324 |
| Repetibilidad | 0,1 mg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Mostrar más |