Learn More
3M™ Secure Click™ Media máscara facial reutilizable
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartuchos de cuádruple flujo
- El comprobador de sello con botón de presión ayuda a asegurar que el respirador está correctamente sellado en la cara
- El diafragma para hablar está diseñado para ayudar a facilitar la comunicación mientras se trabaja
- Las nuevas conexiones Secure Click™ aseguran que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente
- El diseño de la media máscara de perfil bajo ofrece un amplio campo de visualización y compatibilidad con determinados casquetes de soldadura y esmerilado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716:2012 |
| Tipo de conexión | Secure Click™ |
| Color | Gris oscuro |
| Material | Silicona, Nylon |
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla facial |
| Tamaño | L |
| Incluye | Without Speaking Diaphragm |
| Modelo | HF-803 |
| Cantidad | 10/Cajas de cartón |