Learn More
3M™ Respirador de media máscara reutilizable Secure Click™ HF-801
El respirador de media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™ HF-801 está diseñado con características inteligentes e intuitivas, lo que lo hace sencillo pero seguro.
Marca: 3M™ 7100171979
33.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Descripción
- Mayor transpirabilidad y comodidad gracias al primer sistema de cartuchos de cuádruple flujo
- El comprobador de sello con botón de presión ayuda a asegurar que el respirador está correctamente sellado en la cara
- El diafragma para hablar está diseñado para ayudar a facilitar la comunicación mientras se trabaja
- Las nuevas conexiones Secure Click™ aseguran que los filtros y los cartuchos están instalados correctamente
- El diseño de la media máscara de perfil bajo ofrece un amplio campo de visualización y compatibilidad con determinados casquetes de soldadura y esmerilado
Especificaciones
Aprobado por la CE, AS/NZS 1716:2012 | |
Gris | |
Respirador de media mascarilla facial | |
Media mascarilla, reutilizable | |
HF-801 |
Secure Click™ | |
Silicona, Nylon | |
S | |
Without Speaking Diaphragm | |
10/Cajas de cartón |