Learn More
3M™ Filtro de partículas P3 R de caja dura Secure Click™, D9038
Los filtros de partículas 3M™ D3000 Secure Click™ Series cuentan con el marcado CE para entornos que contienen determinadas partículas.
Marca: 3M™ 7100206892
163.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.34000kg
Descripción
- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
- Se utiliza con las medias máscaras reutilizables 3M™ Secure Click™ de la serie 800
- Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad
- Para protegerse en entornos peligrosos
Especificaciones
P | |
Filtro | |
Respiradores reutilizables de media máscara 3M™ Secure Click™ de la serie HF-800 | |
40/paq. |