Descripción
- El inserto llena el espacio entre las gafas y en rostro de quien las lleva para aumentar los niveles de protección
- La junta de espuma proporciona una mejor absorción mecánica de impactos
- La junta de espuma ofrece una comodidad adicional y protección contra el sudor
- Junta de TPE (con o sin inserto de prescripción rx) disponible para proteger contra líquidos y partículas de polvo grandes
- Diseñadas para adaptarse a gamas específicas de gafas de seguridad de 3M™.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Accesorio |
N.º por caja | 20 |
Modelo | SF500-FOAM-EU |
Título del producto
3M™ Inserto de espuma SecureFit™ 500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido