Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 500
Descripción
- Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™, elegantes y compatibles, con patillas de trinquete ajustables para ajustar la lente según las características faciales y la posición del cristal ocular, diseñadas para ayudar a mejorar la posición cuando se usan con mascarillas
- El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
- El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antiniebla y antiarañazos superiores (disponible en modelos seleccionados)
- Protección contra UV de hasta 400 nm
- El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
- Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
- Fácil de limpiar
- Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001 |
| Tinción de lente | Marrón |
| Tipo de producto | Gafas protectoras |
| Color de marco | Verde oscuro |
| Modelo | SF505SGAF-DGR-EU |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | UV400 |