Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™, revestimiento antiniebla/antiarañazos (K&N)
Código de producto. 17287660
Click to view available options
Color de marco:
Gris
Gris/Azul
Marrón
Negro/amarillo
Rojo/Gris
Tinción de lente:
Gris
Gris interior/exterior
Marrón
Naranja
Transparente
Ámbar
Descripción:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, incluye junta revestida de espuma extraíble
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF/FI-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. 17287660
Marca: 3M™ 7100148072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Patillas anchas y flexibles, almohadillas nasales suaves y ajustables y una lente de policarbonato transparente, antirrayaduras y antivaho superior, sin montura
  • Reduce la presión sobre la oreja con la tecnología 3M™ de difusión de presión en las patillas
  • Las almohadillas nasales suaves y ajustables proporcionan una mayor comodidad
  • Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
  • El diseño envolvente ofrece al usuario un amplio campo de visión
  • El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ ofrece unas propiedades antiniebla y antirralladuras superiores
  • Excelente protección contra la radiación ultravioleta (UV)
  • Diseño ligero de 19 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción SF407SGAF-BLU-EU
Tinción de lente Gris interior/exterior
Color de marco Gris/Azul
Incluye  
Cantidad 20/caja
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato