Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Interior/exterior gris claro
Transparente
Ámbar
Color de marco:
Azul
Gris/Azul
Gris/Verde lima
Gris/naranja
Revestimiento de lente:
Antirayaduras
Antivaho
Descripción
- Patillas ajustables
- La tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
- El revestimiento antiniebla Scotchgard™ resiste al empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, hasta 25 lavados con agua
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
- Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
- El protector de cejas contorneado se apoya cómodamente en la frente y ayuda a proporcionar una cobertura adicional contra las partículas.
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Interior/exterior gris claro |
Tipo de producto | Overspectacles |
Color de marco | Gris/Azul |
Modelo | SF3707XSGAF-BLU-EU |
Cantidad | 20/caja |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Frame Type | Sin marco |
Título del producto
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido