Learn More
3M™ Gafas protectoras SecureFit con lente antivaho
Catalog Number p-8492009
13.50 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Potencia de aumento:
+1,50
+2,00
+2,50
Las gafas protectoras 3M™ SecureFit™ ajustan de forma natural las varillas a cada tamaño de cabeza particular para ofrecer un ajuste personalizado a cada persona.
La protección ocular es importante para proteger sus ojos y mantener una visión saludable. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, casi tres de cada cinco trabajadores que sufrieron lesiones oculares no llevaban protección en los ojos en el momento del accidente. Es importante llevar la gafas de protección adecuadas para realizar las tareas y para las necesidades únicas del trabajador
  • Ajustan de forma natural las varillas a cada tamaño de cabeza particular para ofrecer un ajuste personalizado a cada persona
    • La característica de autoajuste es posible mediante la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M, un nuevo diseño sin piezas móviles ni nada que ajustar.
    • Diseñadas para difundir la presión sobre las orejas
    • Las gafas se adaptan automáticamente a la cabeza y a las características faciales del usuario
  • Lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho que absorbe el 99,9 % de rayos UV y presenta un dioptría de lectura para ayudar a los trabajadores que tienen dificultades para leer la letra pequeña o que se dedican a trabajos de pequeños detalles
  • Cumplen los requisitos de CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.
  • Pesan menos de 28,3 g (1 oz).
  • Duraderos
  • Ajuste ceñido para mantener las gafas en su lugar de forma segura mientras el usuario mira hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado, lo que elimina la necesidad de volver a colocarse las gafas con frecuencia debido al movimiento de la cabeza
  • Los tubos
  • Ajuste cómodo y personal
  • Ayudan a eliminar el gasto que supone guardar varios tamaños de montura en los lugares de trabajo para adaptarse a diferentes personas
  • El revestimiento antivaho de las lentes ayuda a reducir las posibilidades de empañamiento en entornos cálidos y húmedos, mantiene la visibilidad y reduce la necesidad de quitarse las gafas para limpiar la humedad de las lentes
  • Las lentes de policarbonato resistentes a impactos absorben el 99,9 % de rayos UVA y UVB hasta 380 nm.
  • Cumplen los requisitos de CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.
Certificaciones/conformidad CE
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción 3M SF415AF
Color de marco Negro, verde
Potencia de aumento +1,50
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño Universal