Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600
Código de producto. 15737727
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho, Arañazos
Antivaho, Resistentes a arañazos
Resistente a los arañazos
Resistentes y antiarañazos
Tinción de lente:
Espejo de E/S
Gris
Pantalla de soldadura con tono 1.7
Pantalla de soldadura con tono 3.0
Pantalla de soldadura con tono 5.0
Transparente
Ámbar
Tipo de lente:
Polarizada
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Consta de una lente parcialmente sin reborde y un brazo de patilla de longitud fija. Las gafas de seguridad serie SF600 3M™ SecureFit™ incluyen un protector lateral integrado para mayor protección.
  • Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
  • El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
  • Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
  • Peso: 27 g
  • Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
  • Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
  • Excelente revestimiento antivaho Scotchgard™ que cumple con K y N en las gafas estándar transparentes, grises y ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistentes y antiarañazos
Tinción de lente Transparente
Color de marco Gris
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV Sí