Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho, Arañazos
Antivaho, Resistentes a arañazos
Resistente a los arañazos
Resistentes y antiarañazos
Tipo de lente:
Polarizada
Tinción de lente:
Espejo de E/S
Gris
Pantalla de soldadura con tono 1.7
Pantalla de soldadura con tono 3.0
Pantalla de soldadura con tono 5.0
Transparente
Ámbar
Description
- Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
- El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
- Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
- Peso: 27 g
- Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
- Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
- Excelente revestimiento antivaho Scotchgard™ que cumple con K y N en las gafas estándar transparentes, grises y ámbar
Specifications
Specifications
Tipo de lente | Polarizada |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Gris |
Color de marco | Gris |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | Sí |