Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie SF600
Consta de una lente parcialmente sin reborde y un brazo de patilla de longitud fija. Las gafas de seguridad serie SF600 3M™ SecureFit™ incluyen un protector lateral integrado para mayor protección.
15.27€ - 85.00€
Specifications
Color de marco | Gris |
---|---|
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | Sí |
Product Code | Brand | Revestimiento de lente | Tipo de lente | Tinción de lente | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Revestimiento de lente | Tipo de lente | Tinción de lente | Price | Quantity & Availability | |||
15727727
|
3M™
7100112718 |
Resistentes y antiarañazos | Espejo de E/S |
15.27€
cada uno Qty Price Break Available |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15747727
|
3M™
7100112721 |
Resistente a los arañazos | Pantalla de soldadura con tono 1.7 |
30.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15757727
|
3M™
7100112724 |
Resistente a los arañazos | Pantalla de soldadura con tono 3.0 |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15797717
|
3M™
7100112715 |
Antivaho, Resistentes a arañazos | Ámbar |
31.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15737727
|
3M™
7100112720 |
Resistentes y antiarañazos | Transparente |
19.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15787717
|
3M™
7100112713 |
Resistente a los arañazos | Polarizada | Gris |
85.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15707727
|
3M™
7100112716 |
Antivaho, Arañazos | Gris |
23.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15717727
|
3M™
7100112717 |
Antivaho, Resistentes a arañazos | Transparente |
21.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15777717
|
3M™
7100112712 |
Resistente a los arañazos | Pantalla de soldadura con tono 5.0 |
22.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Lentes de clase óptica 1 aptas para un uso prolongado
- El diseño proporciona cobertura y un buen campo de visión basado en dos lentes en un diseño parcialmente sin reborde
- Ofrecen protección contra la radiación ultravioleta (UV) de acuerdo con las normas europeas
- Peso: 27 g
- Tecnología de difusión de la presión en la sien 3M™ para un ajuste cómodo y seguro
- Almohadillas suaves para la nariz para un ajuste cómodo
- Excelente revestimiento antivaho Scotchgard™ que cumple con K y N en las gafas estándar transparentes, grises y ámbar
Specifications
Gris | |
Policarbonato | |
Policarbonato | |
Sí |