Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, 1000 V, CE
El casco de seguridad 3M™ SecureFit™ tiene seis configuraciones diferentes para ajustar la posición y un sistema de selección de correa para la barbilla de 4 puntos. Gorro de seguridad ventilado y sin borde con sensor 3M™ UVicator™ que indica niveles dañinos de luz UV.
499.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Material ABS
Tipo de producto Casco de seguridad
Tipo de suspensión Trinquete de difusión de presión de 6 puntos
Ventilado/a
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17355323
Ver documentos
3M™
7100175101
Blanco
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17365323
Ver documentos
3M™
7100175511
Amarillo
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17375323
Ver documentos
3M™
7100175512
Azul
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17385323
Ver documentos
3M™
7100175533
Verde
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17395323
Ver documentos
3M™
7100175534
Rojo
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17305333
Ver documentos
3M™
7100175535
Naranja
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17315333
Ver documentos
3M™
7100175536
Negro
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17325333
Ver documentos
3M™
7100175537
De color verde y de alta viscosidad
499.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección para la cabeza segura y cómoda para trabajar a alturas y otros trabajos industriales peligrosos
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • El sistema de selección de correa de barbilla de 4 puntos exclusivo 3M permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañistas) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
  • La suspensión de trinquete de 6 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Certificado según EN12492 o EN397 (dependiendo de la configuración de la correa para la barbilla) y estándar EN50365 1000 V CA
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • ABS estabilizado ante UV
Especificaciones
Especificaciones
Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Casco de seguridad
ABS
Trinquete de difusión de presión de 6 puntos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, 1000 V, CE