Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de recuento Sedgewick Rafter
Click to view available options
Fondo (métrico):
1mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La celda de 50 x 20 x 1 mm está reglada en una rejilla de 1 mm que subdivide 1 ml en 1000 µl
- Se suministra con vidrio de cubierta de aproximadamente 60 x 30 x 1 mm
- Disponible como tipo de precisión de vidrio y de un solo tipo de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de recuento |
| Descripción | Tipo de precisión con cromo depositado para el uso de contraste de fase con bordes esmerilados y biselados |
| Material | Vidrio |
| Modelo | Sedgewick Rafter |
| Fondo (métrico) | 1mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el recuento de partículas y microorganismos en agua u otros líquidos transparentes |
| Incluye | Celda de 50 x 20 x 1 mm reglada en una rejilla de 1 mm |