Learn More
Gradilla de embudos de sedimentación Azlon™
Acepta 2 conos de sedimentación uno junto a otro
Marca: Azlon SWX004
333.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Acepta dos conos de sedimentación uno junto a otro
- Cavidades de localización en la base para mayor estabilidad
Especificaciones
Se utiliza para cubiertas antirradiación | |
Gradilla de embudos de sedimentación |