Learn More
Selenio, +99,5 %, polvo, malla 200, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 685.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| Punto de fusión | 217.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% min |
| Fórmula lineal | Se |
| Fieser | 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 |
| Índice Merck | 158,568 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Selenium
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.