Learn More
Óxido de selenio (IV), 99,4 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311739
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11311739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012358.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-08-4
Fórmula molecular O2Se
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00003562
Clave InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium(IV) oxide
Punto de fusión 340°C to 350° (sublimation)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% (Metals Basis)
Información de solubilidad Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid.
Nombre IUPAC Dióxido de selenio
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.96
Olor Odorless
Densidad 3.95 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium (IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Selenium dioxide