Learn More
Roetzmeier™ 38,1 mm (1,5 pulg.) Dispositivo de medición con ventilación
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dispositivo de medición para dispensar con precisión la cantidad de líquido que necesita
- Incluye válvula de control de presión
- Cierre automático
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Juntas de PTFE
- Se puede utilizar con muchos bidones de seguridad y toneles Roetzmeier™
- Para máxima seguridad para usted y sus disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Dispositivo de medición |
| Para utilizar con (equipo) | Bidones de seguridad 05KD, 10KD, 05KK, 10KK y bidón de seguridad 10K |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.