Learn More
Roetzmeier™ Grifo de cierre automático de 3,8 cm (1,5 pulg)
Grifo de cierre automático diseñado para dispensar de forma cómoda y segura cantidades precisas de líquido.
Marca: Roetzmeier™ Z150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Grifo para dispensar con precisión la cantidad de líquido que necesita
- Cierre automático
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Juntas de PTFE
- Se puede utilizar con todos los bidones de seguridad y toneles Roetzmeier™ con apertura de 3,8 cm (1,5 pulg) y ventilación separada
Especificaciones
Corriente | |
Bidones de seguridad 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL y bidón de transporte de seguridad 25TZ | |
Acero inoxidable | |
1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.