Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
50.05€ - 89.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Blue, Clear |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17811429
|
Brady™
173735 |
1 x 1 pulg | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Square |
65.25€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17811439
|
Brady™
173781 |
1.5 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
81.75€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17841399
|
Brady™
173794 |
1.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
89.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17851659
|
Brady™
173808 |
1.5 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
63.25€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17851399
|
Brady™
173820 |
1.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Rectángulo |
84.00€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17849174
|
Brady™
174597 |
1.5 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rectángulo |
69.30€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17881519
|
Brady™
173832 |
1.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Square |
86.35€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17891539
|
Brady™
173748 |
2.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 63.5 mm | Rectángulo |
50.05€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17861589
|
Brady™
173759 |
4 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm | Rectángulo |
59.80€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17871589
|
Brady™
173844 |
4 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 101.6 mm | Rectángulo |
80.90€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17801659
|
Brady™
173852 |
6 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 152.4 mm | Rectángulo |
67.05€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible azul y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Blue, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm |