Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas de poliéster autolaminadas
Etiquete de manera segura tubos y viales de almacenamiento criogénico con este material de etiquetas de poliéster ultrafino autolaminado (B-461). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas compacta y portátil de Brady.
Marca: Brady™ 170768
45.59 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto versátil: la opción perfecta para superficies curvas como, por ejemplo, viales, tubos de centrifugado, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos
- Producto fiable: capacidad para resistir temperaturas extremas desde -196°C hasta 130°C , inmersiones en nitrógeno líquido y autoclave
- Resistencia a productos químicos: resiste la exposición al etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50 %, ácido clorhídrico al 10 % y soluciones de Clorox al 10 %
- Producto seguro: fabricado con un sobrelaminado transparente que protege la impresión y mantiene la visibilidad del contenido
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Autoclavable | |
M4-74-461 | |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-321°F to +230°F | |
0.5 x 2.2 in. | |
2,2 in | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Polyester | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
140 Labels/Cartridge | |
0,0019 in | |
0.5 in. | |
5.6 cm |