Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para uso criogénico
El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona imprimible de color blanco con acabado mate ideal para cables, identificación en laboratorios o el etiquetado general cuando se deben proteger elementos gráficos.
Marca: Brady™ 174093
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliéster autolaminado (B-461) es una película transparente con una zona imprimible de color blanco con acabado mate ideal para cables, identificación en laboratorios o el etiquetado general cuando se deben proteger elementos gráficos.
- Buena resistencia a las manchas, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
- Temperatura de servicio de -196 a 110°C (de -320 a 230°F)
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
Especificaciones
Autoclavable | |
M6-203-461 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 etiquetas | |
-321°F to +230°F | |
0,0019 in | |
1 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
1 in | |
1 in | |
25.4 mm |
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +110 °C | |
0.048 mm | |
1 in | |
44.45 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm |