Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas de poliéster autolaminadas Brady™ son imprimibles y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a las manchas. Las etiquetas se adhieren a tubos y viales cónicos y de gran tamaño para una fácil identificación de las muestras.
Marca: Brady™ 110931
Descripción
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas de poliéster autolaminadas Brady™ son imprimibles y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a las manchas. Las etiquetas se adhieren a tubos y viales cónicos y de gran tamaño para una fácil identificación de las muestras.
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Etiquetas de poliéster autoluminado con adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Autoclavable | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
Labels | |
BMP™21, LABPAL | |
6.4 mm |
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) | |
Black, White | |
Self-laminating Polyester | |
General identification, Laboratory identification: Plate: Vial | |
1 Ea. | |
9.53 mm |