Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para M710
Etiquetas para impresora de etiquetas M710
Marca: Brady™ 311989
128.25 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas de poliéster autolaminado para la impresora M710.
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
Especificaciones
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic | |
White, Transparent | |
Label | |
Single-side Printable | |
Self-laminating Tag | |
Laboratory Labeling | |
1 Label | |
500 etiquetas | |
-321°F to +230°F | |
0,0019 in | |
41.28 x 15.24 mm | |
0,6 in | |
15.24 mm | |
1 in |
M7-76-461 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +110 °C | |
0.048 mm | |
1,625 in | |
15.24 mm | |
15.24 mm | |
25.4 mm |