Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado para las impresoras M6/M7
El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
237.00€ - 399.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Clear, White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17859144
|
Brady™
173442 |
0.75 x 0.5 in. | 19.05 mm | Rectángulo |
399.00€
paquete de 5000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17889074
|
Brady™
173446 |
1 x 0.75 in. | 25.4 mm | Rectángulo |
348.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17848834
|
Brady™
173447 |
1 x 1 pulg | 25.4 mm | Square |
383.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17889104
|
Brady™
173451 |
1.5 x 0.75 in. | 38.1 mm | Rectángulo |
389.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17889174
|
Brady™
173450 |
4 x 1 in. | 101.6 mm | Rectángulo |
350.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17898794
|
Brady™
173454 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm | Rectángulo |
237.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17868854
|
Brady™
173455 |
6 x 1.5 in. | 152.4 mm | Rectángulo |
392.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R4310 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R4300 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
No | |
De -70 °C a +70 °C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |