Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
610.00€ - 1390.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17728337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X22SS |
14 in | 22 in |
943.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X28SS |
14 in | 28 in |
1000.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB14X42SS |
14 in | 42 in |
703.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB15X18SS |
15 in | 18 in |
1140.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X24SS |
16 in | 24 in |
1320.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X26SS |
16 in | 26 in |
1380.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X30SS |
16 in | 30 in |
1390.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X35SS |
16 in | 35 in |
708.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X36SS |
16 in | 36 in |
708.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB16X44SS |
16 in | 44 in |
754.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X22SS |
18 in | 22 in |
610.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X24SS |
18 in | 24 in |
621.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X26SS |
18 in | 26 in |
636.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X30SS |
18 in | 30 in |
687.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X36SS |
18 in | 36 in |
754.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798347
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X40SS |
18 in | 40 in |
754.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708357
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB18X68SS |
18 in | 68 in |
949.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Hasta 125 °C |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
8 mil |