Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1335.00€ - 2280.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17748397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X48SS |
40 in | 48 in |
1335.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X72SS |
40 in | 72 in |
2280.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB42X46SS |
42 in | 46 in |
1335.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB43X43SS |
43 in | 43 in |
1340.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X48SS |
48 in | 48 in |
1650.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X64SS |
48 in | 64 in |
2280.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Hasta 125 °C |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
8 mil |