Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
472.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17758417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X9SS |
8 in | 9 in |
697.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X12SS |
8 in | 12 in |
651.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X14SS |
8 in | 14 in |
733.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748417
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X30SS |
8 in | 30 in |
728.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X12SS |
10 in | 12 in |
713.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X20SS |
10 in | 20 in |
790.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X25SS |
10 in | 25 in |
472.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X12SS |
12 in | 12 in |
764.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X16SS |
12 in | 16 in |
790.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X17SS |
12 in | 17 in |
800.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X18SS |
12 in | 18 in |
805.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X20SS |
12 in | 20 in |
1010.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798327
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X24SS |
12 in | 24 in |
856.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X32SS |
12 in | 32 in |
928.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718337
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X34SS |
12 in | 34 in |
943.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Hasta 125 °C |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
8 mil |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction