Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1480.00€ - 3645.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17787867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0205SS |
2 in | 5 in |
1480.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17767887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0404SS |
4 in | 4 in |
1805.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17777887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0409SS |
4 in | 9 in |
3370.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17797887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0416SS |
4 in | 16 in |
1975.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17737897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0426SS |
4 in | 26 in |
2080.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17757897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0428SS |
4 in | 28 in |
2135.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17767897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0430SS |
4 in | 30 in |
2265.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17777907
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0608SS |
6 in | 8 in |
1545.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17707917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0610SS |
6 in | 10 in |
3575.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17717917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0612SS |
6 in | 12 in |
3645.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17737917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0615SS |
6 in | 15 in |
1890.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17757917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0616SS |
6 in | 16 in |
1980.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17777917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0638SS |
6 in | 38 in |
3020.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Hasta 250 °F | |
5,30 mil |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 125 °C |