Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200009148 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 14 in
12 x 18 in
3,5 x 5,5 in
3,5 x 9 in
5,5 x 10,5 in
7,5 x 13 in
8 x 16 in
Capacidad (imperial):
12,6 oz
23,6 oz
43,3 oz
43,6 oz
73 oz
96 oz
105 oz
162 oz
Descripción de la película:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 17971332
Marca: Keystone Cleanroom Products PPSS035X055CF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Especificaciones
Peso base 60 gsm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 12,6 oz
Capacidad (métrico) 0.37 L
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Self-adhesive
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Pharmaceutical parts
Material Medical Grade Kraft Paper (Bleached)
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 47 to 57 μm
Descripción de la película Transparente
N.º por caja 1000/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Grosor (imperial) 60 gsm
Dimensiones (L x An) 3,5 x 5,5 in
Longitud (imperial) 3.5 in.
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 14 cm
Tipo de producto Self-sealing Sterilization Pouch