Learn More
Steris™ Sobres de esterilización de sellado automático
Código de producto. 15428782
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 270mm
200 x 350mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15428782 90 x 270mm paquete de 200
15448782 200 x 350mm paquete de 200
2 options
Código de producto. 15428782
Marca: Steris™ NWKP0927
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un eficaz medio de esterilización, manipulación segura y almacenamiento de artículos hasta que se utilizan. Los sobres para esterilización de sellado automático Steris Corporation™ cuentan con el marcado CE para vapor y gas de OE.
  • Las bolsas de sellado automático eliminan la necesidad de dispositivos de sellado
  • Excelente fuerza adhesiva resistente a la exposición al vapor
  • Tintas indicadoras a base de agua no tóxicas
  • Solapa perforada para facilitar el cierre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Para utilizar con (equipo) Esterilizadores por OE en gas y vapor
Cantidad 200/paq.
Dimensiones (L x An) 90 x 270mm
Longitud (métrico) 90 mm
Anchura (métrico) 270 mm