Learn More
Tocris Bioscience™ Selinexor
Selective exportin 1 (XPO1/CRM1) inhibitor
211.00€ - 825.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyrazinyl)hydrazide |
---|---|
CAS | 1393477-72-9 |
Objetivo | Antiviral Compounds |
Fórmula molecular | C17H11F6N7O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18737176
|
Tocris Bioscience™
7760/10 |
10 mg |
211.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18736116
|
Tocris Bioscience™
7760/50 |
50 mg |
825.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selinexor is an inhibitor of the exportin 1 (XPO1/CRM1) nuclear exporter. Shows selectivity for TNBC over ER-positive breast cancer cell lines (IC50 values are 11-550 nM and >1000 nM, respectively), and reduces growth of xenografts. Inhibits growth of thyroid cancer cell lines (IC50 = 150-500 nM), potentiates the anti-tumor effects of Olaparib (Cat. No. 7579) in ovarian cancer and breast cancer. Also a potent inhibitor of SARS-CoV-2 replication in vitro (EC50 = 10 nM) and downregulates the production of pro-inflammatory cytokines including TNF-α and IL-6.Especificaciones
(2Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyrazinyl)hydrazide | |
1393477-72-9 | |
Antiviral Compounds | |
C17H11F6N7O |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tocris Bioscience™ Selinexor