Learn More
Afora™ Kit de expansión de equipos básicos, Semimicro
Incluye 11 piezas de equipo para realizar diferentes aplicaciones generales de laboratorio. El kit de expansión de equipo básico Afora™ también incluye un manual para cada elemento.
Marca:  Afora™ 5002
Código de producto. 11921919
  • 1490.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Incluye 11 piezas para aplicaciones generales de laboratorio y destilación
  • Caja construida con carcasa interior Moltopren para evitar roturas
Especificaciones
Especificaciones
  • Matraz esférico: 10 ml
  • Matraz en corazón con 2 bocas: 50 ml
  • Tubo para cloruro de calcio
  • Tapón
  • Filtro Willstatter
  • Cabeza roscada macho
  • Varilla del eje propulsor
  • Dedo frío para Claisen
  • Pieza de soporte de Claisen
  • Separador del colector
  • Columna Vigreux: 25 ml
  • Pinzas de unión: 14/23
Aparato de destilación
14/23