Learn More
Clorhidrato de semicarbazida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499143
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Sustrato de ureasa e inhibidor de la MAO
Semicarbazide hydrochloride is used as urease substrate and MAO inhibitor. Derivatizing agent for carbonyl compounds as their semicarbazones which produces crystalline compounds with characteristic melting points. Also used in heterocyclic synthesis. Semicarbazone formation has been used to separate carbonyl compounds from mixtures by adsorption onto silica gel from a hydrocarbon solution. Regeneration is by hydrolysis with oxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de semicarbazida se utiliza como sustrato de ureasa e inhibidor de la MAO. Es un agente de derivación para los compuestos de carbonilo, como, por ejemplo, sus propias semicarbazonas, capaces de producir compuestos cristalinos con puntos de fusión característicos. También se utiliza en la síntesis heterocíclica. Su capacidad de generar semicarbazona se ha utilizado para separar los compuestos de carbonilo de las mezclas, al adsorberlos en el gel de sílice de una solución de hidrocarburo. La regeneración se consigue por hidrólisis con ácido oxálico.
Solubilidad
Soluble en agua (> 100 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-41-7
Fórmula molecular CH6ClN3O
Peso molecular (g/mol) 111.53
Número MDL MFCD00013009
Clave InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
PubChem CID 11236
ChEBI CHEBI:82532
Nombre IUPAC aminourea; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semicarbazide hydrochloride
Punto de fusión ∼176°C (decomposition)
pH 1.5
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCONHNH·HCl
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 3593642
Índice Merck 14,8444
Información de solubilidad Soluble in water (>100g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.53
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.