Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
Descripción
- EPI Cat. III
- AQL 1,5
- Sin talco
- Dispensable, no estéril
- Cómodo de llevar, incluso durante períodos de tiempo más largos
- Formulación respetuosa con la piel: sin cloro, sin proteínas de látex de caucho natural, sin aceleradores de caucho
- Fabricados ahorrando agua y energía y reduciendo las emisiones de CO2
- Revestimiento interior sintético
- Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre adicional
- Estabilidad y experiencia de uso agradable
- El material del guante es resistente a la sangre y a otros fluidos corporales y protege contra bacterias, hongos y virus, como el SRAS-CoV-2, la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH
- Ideal para aplicaciones como la protección personal, la alimentación/catering, el consumidor/venta al por menor, la belleza/arte corporal y la peluquería
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Categoría III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1,5 |
| Color | Verde menta |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction