Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Comfort
Click to view available options
Tamaño:
7/8
8/9
9/10
Pequeño
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos. Guante de examen de Clase I CE.
- Formulación de nitrilo especial con resistencia optimizada a aceites y grasas, buena resistencia a desgarros
- Excelente comodidad de uso
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
- El solucionador de problemas de un solo uso que protege las manos contra salpicaduras químicas y durante el procesamiento de alimentos grasos.
- Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
- Color azul de señal: aptos para zonas sometidas a las normas HACCP–
Especificaciones
Especificaciones
Color | Azul |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 8/9 |
Grosor (imperial) | 7,8 mil |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
Modelo | 3000001645 |
Longitud (métrico) | 240 mm |
Título del producto
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Comfort >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido