Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert Código de producto.: 15523536
Añadir a la cesta
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert
Código de producto. 15523536
XL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 15523536
Marca: Semperit™ 3000001630
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de protección desechables de nitrilo, azul, sin látex, muy robustos. Los guantes sin talco Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert proporcionan una excelente resistencia a sustancias que irritan la piel.
  • Categoría III de PPE para riesgos complejos
  • Excelente resistencia a sustancias que irritan la piel
  • Adecuado para el contacto con alimentos
  • Sin polvo
  • Buena resistencia química
  • Sin silicona añadida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Clasificación Categoría III
Descripción Guantes sin talco de nitrilo SemperguardTM Xpert
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de exploración desechables
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,26 mm
Para utilizar con (aplicación) Guantes de un solo uso para aplicaciones farmacéuticas y de laboratorio
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert >