Learn More
Semperit™ Guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort Código de producto.: 15383874
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Semperit™ Guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort
Código de producto. 15383874
L
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 15383874
Marca: Semperit™ 3000001282
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort no contienen talco, ofrecen una excelente elasticidad y son muy cómodos de llevar.
  • Fabricado con látex natural
  • Respetuoso con la piel
  • Sin talco
  • Excelente elasticidad y buenas sensibilidad táctil y comodidad de uso
  • Buen agarre y fácil de colocar
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Producto sanitario de clase I, guante de protección de categoría III para riesgos complejos de un solo uso
  • Probado y certificado según 1935/2004
  • Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420, EN 374 y EN 455
Clasificación CE clase I
Color Blanco
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Material Látex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,20 mm
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Seguridad en el trabajo, cuidado, laboratorio/farmacia, limpieza/higiene, alimentos, venta al por menor/uso doméstico
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paq.
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Semperit™ Guantes de examen de látex Semperguard™ Comfort >