Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo largos Semperguard™ Xtension
11.90 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Descripción
- Extralargo: 300mm
- Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
- Excelente resistencia química y gran comodidad
- Respetuoso con la piel: sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
- Color azul de señal: apto para zonas sometidas a las normas HACCP
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455 |
Clasificación | Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Dedos texturizados |
Grado | Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |