Learn More
Thermo Scientific™ Placa MIC de gramnegativos Sensititre™
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados precisos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™.
318.00€ - 382.00€
Especificaciones
Especie | Varios |
---|---|
Patrón McFarland 0,5 | H2O (n.º de referencia T3339) |
Agentes antimicrobianos | Diverso |
Tipo de caldo | MHB (n.° de referencia T3462) |
Código de antibiótico | Diverso |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15334869
|
Thermo Scientific™
YGN2F |
Placa MIC de gramnegativos Sensititre | 10/paq. |
382.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16467020
|
Thermo Scientific™
YGN3F |
Placa MIC de gramnegativos Sensititre para pruebas de CRE | 10/paq. |
318.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados precisos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Thermo Scientific™ Sensititre™.
Utilice los antimicrobianos más modernos, incluidos doripenem y tigeciclina, para obtener resultados exactos y económicos con las placas MIC de gramnegativos Sensititre.
- El formato de múltiples pocillos disminuye el coste por prueba.
- Están disponibles las opciones de lectura automatizada, semiautomatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
- La vida útil ampliada y el almacenamiento a temperatura ambiente simplifican el control de inventario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK, Sensititre™, Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Varios | |
Diverso | |
Diverso | |
Bacterias gramnegativas | |
35 °C O2 | |
1 | |
Caja | |
Lectura automática o manual | |
50 μl |
H2O (n.º de referencia T3339) | |
MHB (n.° de referencia T3462) | |
Placa de gramnegativos | |
Organismos gramnegativos: «Enterobacteriaceae», «Non-Enterobacteriaceae», Proteus sp. | |
18 h | |
10 | |
10/paq. | |
Para Enterobacteriaceae y no Enterobacteriaceae: 10 μl, 30 μl* (*Ayuda para la detección de los mecanismos de resistencia de los organismos gramnegativos; consulte el prospecto). Para Proteus sp.: 1 μl |