Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST GPALL1F de grampositivos Sensititre™
Realice AST precisas de aislados grampositivos no exigentes en una sola plataforma con esta práctica placa, que incluye una D-Test y una prueba de cefotoxina.
Marca: Thermo Scientific™ GPALL1F
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Realice con plena confianza pruebas de susceptibilidad de colonias aisladas de grampositivos no exigentes con la placa AST GPALL1F de grampositivos Thermo Scientific™ Sensititre™, que incluye una D-Test y una prueba de cefotoxina.
Analice los aislados de grampositivos no exigentes con auténticos resultados de MIC mediante la placa AST GPALL1F de grampositivos Sensititre, que incluye una D-Test y una prueba de cefotoxina.
- Esta placa presenta menos limitaciones para Enterococcus spp. y Staphylococcus spp. frente a otros sistemas automatizados
- Las lecturas de MIC auténtico e intervalo completo ofrecen resultados para una mejor detección de la resistencia.
- Están disponibles las opciones de lectura automatizada o manual para ofrecer una mayor flexibilidad.
- La vida útil entre 18 y 24 meses y el almacenamiento a temperatura ambiente simplifican el control de inventario.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
H2O (n.º de referencia T3339) | |
MHB (n.° de referencia T3462) | |
Various | |
Non-fastidious, Gram-negative Organisms | |
35 °C O2 | |
1 | |
10/paq. | |
10 µl o 30 µl* (*ayuda en la detección de los mecanismos de resistencia para organismos grampositivos; consulte el prospecto). |
Various | |
Placa «todo en uno» de grampositivos Sensititre | |
AST Plate | |
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | |
18-24 h | |
10 | |
Lectura automática o manual | |
50 µl |