Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST YO2IVD Sensititre™ YeastOne™
Simplifique las pruebas de levaduras Candida sp. y reduzca el coste por prueba utilizando la placa de doble cepa con voriconazol.
Marca: Thermo Scientific™ YYO2IVD
Descripción
Simplifique las pruebas de levaduras Candida sp. y reduzca el coste por prueba utilizando la placa AST YO2IVD con voriconazol Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ de doble cepa. El agente colorimétrico Thermo Scientific™ alamarBlue™ proporciona una determinación fiable, sencilla y uniforme del criterio de valoración con opción de lectura visual para obtener un flujo de trabajo eficaz y resultados precisos.
Simplifique las pruebas de levaduras Candida sp. y reduzca el coste por prueba utilizando la placa AST YO2IVD con voriconazol Sensititre YeastOne de doble cepa.
- El almacenamiento a temperatura ambiente elimina las preocupaciones del control de inventario.
- El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
- Los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
- Rentable: la placa de doble cepa admite dos muestras de pacientes por placa, de esta forma se reduce el coste por prueba.
- El tiempo de incubación de 24 horas permite la obtención de resultados con rapidez para los profesionales médicos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
H2O (n.º de referencia T3339) | |
Especies de Candida | |
Placa de diagnóstico in vitro (IVD) con voriconazol Sensititre YeastOne | |
Placa AST YeastOne | |
35 °C O2 | |
2 | |
10/paq. | |
20 µl |
Diverso | |
Caldo YeastOne (n.º de referencia Y3462) | |
Diverso | |
Pruebas de levaduras | |
24-25 h o 48-72 h para Cryptococcus* (*Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos). | |
10 | |
Manual | |
100 μl |