Learn More
Placa AST YO10 Sensititre™ YeastOne™
Código de producto. 15397137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15397137 10/paq. paquete de 10
1 options
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia YO10
Código de producto. 15397137
Marca: Thermo Scientific Oxoid YYO10
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia YO10
Simplifique las pruebas de levaduras Candida sp. y reduzca el coste por prueba utilizando esta placa con nueve antifúngicos, entre ellos la anidulafungina y la micafungina.
Simplifique las pruebas de levaduras con la placa AST YO10 de Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ con nueve antifúngicos, entre ellos la anidulafungina y la micafungina. El agente colorimétrico Thermo Scientific™ alamarBlue™ proporciona una determinación fiable, sencilla y uniforme del criterio de valoración con opción de lectura visual para obtener un flujo de trabajo eficaz y resultados precisos.
Simplifique las pruebas de levaduras con la placa AST YO10 Sensititre YeastOne con nueve antifúngicos, entre ellos la anidulafungina y la micafungina. 
  • El almacenamiento a temperatura ambiente elimina las preocupaciones del control de inventario.
  • El embalaje individual permite a los laboratorios realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
  • Los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
  • El tiempo de incubación de 24 horas permite la obtención de resultados con rapidez para los profesionales médicos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Diverso
Tipo de caldo Caldo YeastOne (n.º de referencia Y3462)
Descripción Placa con anidulafungina y micafungina Sensititre YeastOne
Código de antibiótico Various
Tipo de producto Microbiology Media
Tipo de prueba Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Para utilizar con (aplicación) Candida sp., Cryptococcus sp.
Condiciones de incubación 35 °C O2
Tiempo de incubación 24-25 h o 48-72 h para Cryptococcus
Aísla por placa 1
Tipo de empaquetado Box
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Manual
Tipo de muestra Candida Species
Volumen de transferencia 20 μl
Volumen por pocillo 100 μl
Mostrar más Mostrar menos
Con marcado CE/IVD.