missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One SensoPlate™ HiBase Glass-Bottom 1536-well Plate

Compatible con medios de cultivo celular

Marca:  Greiner Bio-One 782892

Código de producto. 10005851

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Codificación alfanumérica de pocillos

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Con tapa
32 x 48
Alta adherencia
Polystyrene
De 3 to 10 μl
Rounded Square
16
-20°C a +60°C
Estándar
2,3 mm 2
Not Autoclavable
Black, Clear
1536
Estéril
1500 x g (swinging-bucket rotor)
1
128 x 85 x 10 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Greiner Bio-One SensoPlate™ HiBase Glass-Bottom 1536-well Plate > Negra con fondo transparente

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado