Learn More
Cytiva Sentino™ Metricel™ Black Membrane
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes.
189.00€ - 191.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES modificada con membrana negra Metricel |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | Paquete de 1000, paquete dispensador de 200 |
Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17184591
|
Cytiva
68124 |
0,45 μm |
191.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194591
|
Cytiva
68125 |
0,8 μm |
189.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Filter dispensers are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
- Designed to aseptically dispense one disc of membrane at the touch of a button
- Gamma irradiated and ready to use
- For research use only
Especificaciones
PES modificada con membrana negra Metricel | |
No estéril | |
Paquete de 1000, paquete dispensador de 200 | |
47 mm |