Learn More
Cytiva Adaptador de repuesto de bomba de microbiología Sentino™
Adaptador de repuesto de bomba para su uso con embudos de filtro MicroFunnel.
Marca:  Cytiva 4872
Código de producto. 17144431
  • 163.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para filtración al vacío de líquidos
  • Para el análisis de muestras acuosas en busca de contaminación microbiológica y de partículas mediante la técnica de filtro de membrana (MF)
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Embudo de filtro MicroFunnel™
Acero inoxidable (316 l)