Learn More
Cytiva Membrana Sentino™ Supor™
Los paquetes de dispensación de filtros para el dispensador Sentino son ideales para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento.
Marca:  Cytiva 68123
179.97 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17174591
  • 190.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideal para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento que buscan formas más ergonómicas y rápidas de manejar membranas individuales
  • Sometida a irradiación gamma y lista para su uso
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES
0,2 μm
No estéril
Paquete de 1000, paquete dispensador de 200
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Membrana Sentino™ Supor™ > 0,2 μm